1,3,5-Trifluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7280-100G PC7280-25G PC7280-5G
APOSPC7280-100GEA 976 DKK
APOSPC7280-100G APOSPC7280-25G APOSPC7280-5G
1,3,5-Trifluorbenzen 98%
1,3,5-Trifluorbenzen
Formel: C₆H₃F₃
Kogepunkt: 76 °C
Massefylde: 1,277 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000333
CAS-nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN nummer: 2387
ADR: 3,II