4-Brom-2,3-difluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7278-5G PC7278-100G PC7278-25G
APOSPC7278-5GEA 284 DKK
APOSPC7278-5G APOSPC7278-100G APOSPC7278-25G
4-Brom-2,3-difluoranisol 98%
4-Brom-2,3-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368017
CAS-nummer: 406482-22-2