1,2,3-Trifluorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7269-100G PC7269-25G
APOSPC7269-100GEA 589 DKK
APOSPC7269-100G APOSPC7269-25G
1,2,3-Trifluorbenzen
1,2,3-Trifluorbenzen
Formel: C₆H₃F₃
Kogepunkt: 94…95 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012013
CAS-nummer: 1489-53-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,II