3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Fluoro-4-(propylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 1690 DKK
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BFNO₃
Molekylvægt: 225.0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258737
CAS-nummer: 874289-15-3