2,3,4-Trifluorbenzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7265T-1G PC7265T-25G PC7265T-5G
APOSPC7265T-1GEA 164 DKK
APOSPC7265T-1G APOSPC7265T-25G APOSPC7265T-5G
2,3,4-Trifluorbenzamid 97%
2,3,4-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061265
CAS-nummer: 207919-09-3