3,4,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 719 DKK
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kogepunkt: 174 °C
Smeltepunkt: 24…26 °C
Massefylde: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083523
CAS-nummer: 132123-54-7