2,4,6-Trifluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 806 DKK
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorbenzaldehyd 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kogepunkt: 165 °C
Smeltepunkt: 63…68 °C
Massefylde: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061197
CAS-nummer: 58551-83-0