2,4,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7265J-100G PC7265J-50G
APOSPC7265J-100GEA 898 DKK
APOSPC7265J-100G APOSPC7265J-50G
2,4,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kogepunkt: 174 °C
Massefylde: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061196
CAS-nummer: 165047-24-5
UN nummer: 1989
ADR: 3,III