2,3,4-Trifluorbenzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7265D-100G PC7265D-25G PC7265D-5G
APOSPC7265D-100GEA 1550 DKK
APOSPC7265D-100G APOSPC7265D-25G APOSPC7265D-5G
2,3,4-Trifluorbenzaldehyd 97%
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kogepunkt: 77…79 °C/20mmHg
Massefylde: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061230
CAS-nummer: 161793-17-5
UN nummer: 1989
ADR: 3,III