2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7264-1G PC7264-500MG
APOSPC7264-1GEA 2900 DKK
APOSPC7264-1G APOSPC7264-500MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Kogepunkt: 76 °C
Massefylde: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09749663
CAS-nummer: 89719-92-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III