3,4,5-Trifluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7260B-25G PC7260B-5G PC7260B-100G
APOSPC7260B-25GEA 186 DKK
APOSPC7260B-25G APOSPC7260B-5G APOSPC7260B-100G
3,4,5-Trifluoranilin 98%
3,4,5-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Smeltepunkt: 61…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083522
CAS-nummer: 163733-96-8