2,4,6-Trifluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7260-10G PC7260-250G PC7260-50G
APOSPC7260-10GEA 327 DKK
APOSPC7260-10G APOSPC7260-250G APOSPC7260-50G
2,4,6-Trifluoranilin 98%
2,4,6-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Kogepunkt: 57 °C/22mmHg
Smeltepunkt: 33…37 °C
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007650
CAS-nummer: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III