2,4,5-Trifluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7259-100G PC7259-25G PC7259-5G
APOSPC7259-100GEA 469 DKK
APOSPC7259-100G APOSPC7259-25G APOSPC7259-5G
2,4,5-Trifluoranilin 98%
2,4,5-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Smeltepunkt: 59…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007649
CAS-nummer: 367-34-0
EINECS: 206-692-2