2,3,6-Trifluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7258L-1G PC7258L-5G PC7258L-25G
APOSPC7258L-1GEA 197 DKK
APOSPC7258L-1G APOSPC7258L-5G APOSPC7258L-25G
2,3,6-Trifluoranilin 98%
2,3,6-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Kogepunkt: 150…151 °C
Massefylde: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012369
CAS-nummer: 67815-56-9