Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7256-100G PC7256-25G PC7256-1G PC7256-5G
APOSPC7256-100GEA 0 DKK
APOSPC7256-100G APOSPC7256-25G APOSPC7256-1G APOSPC7256-5G
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Formel: C₈HF₁₅O₄
Kogepunkt: 55 °C/6mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094421
CAS-nummer: 137780-69-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III