4-(Trifluoracetyl)toluen 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
PC7250-1G PC7250-25G PC7250-5G
APOSPC7250-1GEA 164 DKK
APOSPC7250-1G APOSPC7250-25G APOSPC7250-5G
4-(Trifluoracetyl)toluen 96%
4-(Trifluoracetyl)toluen
Formel: C₉H₇F₃O
Molekylvægt: 188.15 g/mol
Kogepunkt: 179…180 °C
Smeltepunkt: 44289 °C
Massefylde: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052338
CAS-nummer: 394-59-2