Methyl3-Fluor-4-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 164 DKK
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
Methyl3-Fluor-4-nitrobenzoat 98%
Methyl3-Fluor-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Smeltepunkt: 53…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444027
CAS-nummer: 185629-31-6