4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromo-1-fluoronaphthalen-2-yl)boronic acid
PC7247-1G PC7247-5G
APOSPC7247-1GEA 1110 DKK
APOSPC7247-1G APOSPC7247-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₀H₇BBrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09027236
CAS-nummer: 913836-09-6