3,4-Difluorbenzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7245-1G PC7245-5G PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA 164 DKK
APOSPC7245-1G APOSPC7245-5G APOSPC7245-25G
3,4-Difluorbenzensulfonamid
3,4-Difluorbenzensulfonamid
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
Smeltepunkt: 89…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728800
CAS-nummer: 108966-71-8