1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7240-25G PC7240-5G
APOSPC7240-25GEA 763 DKK
APOSPC7240-25G APOSPC7240-5G
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Derivatising agent. Useful for trifluoroacetylation ofalcohols and amines for electron-capture GC analysis.
Formel: C₅H₃F₃N₂O
Kogepunkt: 137…138 °C
Massefylde: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014501
CAS-nummer: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III