4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 382 DKK
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Smeltepunkt: 51…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774162
CAS-nummer: 874838-96-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III