N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(N-Methylhydrazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC7221-1G PC7221-250MG PC7221-500MG
APOSPC7221-1GEA 0 DKK
APOSPC7221-1G APOSPC7221-250MG APOSPC7221-500MG
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Formel: C₇H₈F₃N₃
Kogepunkt: 90 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052298
CAS-nummer: 175205-68-2