1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7219-10G PC7219-1G PC7219-5G
APOSPC7219-10GEA 10110 DKK
APOSPC7219-10G APOSPC7219-1G APOSPC7219-5G
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Formel: C₉H₈F₃N₃O
Smeltepunkt: 235…237 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06195730
CAS-nummer: 94835-66-2