1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7217-10G PC7217-1G PC7217-5G
APOSPC7217-10GEA 10110 DKK
APOSPC7217-10G APOSPC7217-1G APOSPC7217-5G
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Formel: C₁₀H₈F₃N₃O₃
Smeltepunkt: 171…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607925
CAS-nummer: 952183-38-9