4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
PC7214-1G PC7214-25G PC7214-5G
APOSPC7214-1GEA 382 DKK
APOSPC7214-1G APOSPC7214-25G APOSPC7214-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formel: C₉H₅F₃O₃
Molekylvægt: 218.13 g/mol
Smeltepunkt: 177…179 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052340
CAS-nummer: 58808-59-6