1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
PC7210-100G PC7210-5G
APOSPC7210-100GEA 709 DKK
APOSPC7210-100G APOSPC7210-5G
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Formel: C₅H₅F₃O₂
Kogepunkt: 107 °C
Massefylde: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000427
CAS-nummer: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN nummer: 1224
ADR: 3,III