3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7207-5G PC7207-10G
APOSPC7207-5GEA 1080 DKK
APOSPC7207-5G APOSPC7207-10G
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₄BrFN₂
Smeltepunkt: 75…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659524
CAS-nummer: 884495-22-1