2-Fluor-5-nitro-6-picolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7203-10G PC7203-25G
APOSPC7203-10GEA 579 DKK
APOSPC7203-10G APOSPC7203-25G
2-Fluor-5-nitro-6-picolin 98%
2-Fluor-5-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095071
CAS-nummer: 18605-16-8