2',3',4'-Trifluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202D-5G PC7202D-1G PC7202D-25G
APOSPC7202D-5GEA 186 DKK
APOSPC7202D-5G APOSPC7202D-1G APOSPC7202D-25G
2',3',4'-Trifluoracetophenon 98%
2',3',4'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061231
CAS-nummer: 243448-15-9