2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7202-1G PC7202-5G
APOSPC7202-1GEA 230 DKK
APOSPC7202-1G APOSPC7202-5G
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile
Formel: C₇H₄FNO
Smeltepunkt: 98…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846514
CAS-nummer: 104798-53-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III