α,α,α-Trifluoroacetophenon 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
PC7200-100G
PC7200-25G
PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA
915
DKK
APOSPC7200-100G
APOSPC7200-25G
APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenon 99%
α,α,α-Trifluoroacetophenon
Formel:
C₈H₅F₃O Kogepunkt: 165…166 °C Massefylde: 1,24 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 41 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000420 CAS-nummer: 434-45-7 EINECS: 207-103-1 UN nummer: 1224 ADR: 3,III |