4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7198-1G PC7198-500MG
APOSPC7198-1GEA 2510 DKK
APOSPC7198-1G APOSPC7198-500MG
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2-methyl-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₉F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669720
CAS-nummer: 147147-73-7