1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7185-1G PC7185-5G
APOSPC7185-1GEA 1810 DKK
APOSPC7185-1G APOSPC7185-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Formel: C₄H₄F₃NO
Kogepunkt: 68…69 °C/40mmHg
Massefylde: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040885
CAS-nummer: 335-08-0
UN nummer: 2929
ADR: 6.1+3,II