2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 2300 DKK
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsyre 97%
2,4-Difluor-5-nitrophenylboronsyre
Formel: C₆H₄BF₂NO₄
Molekylvægt: 202.91 g/mol
Smeltepunkt: 225…227 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095253
CAS-nummer: 325786-11-6