1,1,1-Trifluoracetone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7180-100G PC7180-25G PC7180-500G PC7180-250G PC7180-1KG
APOSPC7180-100GEA 2790 DKK
APOSPC7180-100G APOSPC7180-25G APOSPC7180-500G APOSPC7180-250G APOSPC7180-1KG
1,1,1-Trifluoracetone 98%
1,1,1-Trifluoracetone
Formel: C₃H₃F₃O
Kogepunkt: 21…24 °C
Smeltepunkt: < –78 °C
Massefylde: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000423
CAS-nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,I