3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7178-25G PC7178-5G PC7178-1G
APOSPC7178-25GEA 8980 DKK
APOSPC7178-25G APOSPC7178-5G APOSPC7178-1G
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₈BNO₂
Kogepunkt: 85 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD09953480
CAS-nummer: 238088-16-9
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III