1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2,4-difluoroacetophenone, 5'-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
PC7171-1G PC7171-25G PC7171-5G
APOSPC7171-1GEA 164 DKK
APOSPC7171-1G APOSPC7171-25G APOSPC7171-5G
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Molekylvægt: 235.0255 g/mol
Smeltepunkt: 31…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190613
CAS-nummer: 864773-64-8