Trifluoroeddikesyreanhydrid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 436 DKK
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
Trifluoroeddikesyreanhydrid 99%
Trifluoroeddikesyreanhydrid
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Formel: C₄F₆O₃
Kogepunkt: 39…40 °C
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000416
CAS-nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,I