5-Amino-3-Fluorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-5-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-5-fluoroaniline
PC7168-5G PC7168-25G
APOSPC7168-5GEA 414 DKK
APOSPC7168-5G APOSPC7168-25G
5-Amino-3-Fluorbenzonitril 97%
5-Amino-3-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₅FN₂
Smeltepunkt: 105…107 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864357
CAS-nummer: 210992-28-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III