4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7164-1G PC7164-250MG
APOSPC7164-1GEA 5290 DKK
APOSPC7164-1G APOSPC7164-250MG
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
4-Bromo-2-fluorothiobenzamide
Formel: C₇H₅BrFNS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460505
CAS-nummer: 883230-66-8