Trifluoreddikesyre 99,9%, Biochemical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7161A-1L PC7161A-500ML
APOSPC7161A-1LEA 1160 DKK
APOSPC7161A-1L APOSPC7161A-500ML
Trifluoreddikesyre 99,9%, Biochemical Grade
Trifluoreddikesyre
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formel: C₂HF₃O₂
Kogepunkt: 72,4 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN nummer: 2699
ADR: 8,I