Trifluoreddikesyre 99,9%, Biochemical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TFA
PC7161-1KG PC7161-250G PC7161-5KG
APOSPC7161-1KGEA 589 DKK
APOSPC7161-1KG APOSPC7161-250G APOSPC7161-5KG
Trifluoreddikesyre 99,9%, Biochemical Grade
Trifluoreddikesyre
Suitable for protein sequence analysis.
Formel: C₂HF₃O₂
Molekylvægt: 114.02 g/mol
Kogepunkt: 72.4 °C
Smeltepunkt: –15.4 °C
Massefylde: 1.489 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN nummer: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754