Trifluoreddikesyre 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7160A-500ML
APOSPC7160A-500MLEA 404 DKK
APOSPC7160A-500ML
Trifluoreddikesyre 99,5%
Trifluoreddikesyre
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formel: C₂HF₃O₂
Kogepunkt: 72,4 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN nummer: 2699
ADR: 8,I