Trifluoreddikesyre 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7160-1KG PC7160-2.5KG
APOSPC7160-1KGEA 523 DKK
APOSPC7160-1KG APOSPC7160-2.5KG
Trifluoreddikesyre 99,5%
Trifluoreddikesyre
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Formel: C₂HF₃O₂
Kogepunkt: 72…74 °C
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN nummer: 2699
ADR: 8,I