Methyl5-Fluor-2-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7145-25G PC7145-5G PC7145-1G
APOSPC7145-25GEA 312 DKK
APOSPC7145-25G APOSPC7145-5G APOSPC7145-1G
Methyl5-Fluor-2-nitrobenzoat 98%
Methyl5-Fluor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Kogepunkt: 115 °C
Smeltepunkt: 35…37 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425619
CAS-nummer: 393-85-1