2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-25GEA 3660 DKK
APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Molekylvægt: 180.0071 g/mol
Smeltepunkt: 63…68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08706409
CAS-nummer: 36556-52-2