2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC7138-5G
PC7138-1G
PC7138-25G
APOSPC7138-5GEA
393
DKK
APOSPC7138-5G
APOSPC7138-1G
APOSPC7138-25G
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Formel:
C₈H₇FINO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04039298 CAS-nummer: 97760-94-6 |