3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7134-1G PC7134-250MG
APOSPC7134-1GEA 1820 DKK
APOSPC7134-1G APOSPC7134-250MG
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₇BF₄O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09258747
CAS-nummer: 947533-09-7