4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-(Benzyloxy)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC7128-1G
PC7128-5G
APOSPC7128-1GEA
1490
DKK
APOSPC7128-1G
APOSPC7128-5G
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formel:
C₁₃H₁₀FNO₃ Molekylvægt: 247.2200 g/mol Smeltepunkt: 85…89 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04115634 CAS-nummer: 221040-07-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...