N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 284 DKK
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Smeltepunkt: 115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00797555
CAS-nummer: 205445-52-9